Print…
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10395-1G OR10395-5G
APOSOR10395-1GEA 106 EUR
APOSOR10395-1G APOSOR10395-5G
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₅BO₅
Ponto de Fusão: 140…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03095144
Número CAS: 380430-70-6