Print…
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-(tert-Butoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-tert-Butoxycarbonylphenylboronic acid
OR10392-1G OR10392-5G OR10392-25G
APOSOR10392-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10392-1G APOSOR10392-5G APOSOR10392-25G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₅BO₄
Peso Molecular: 222.05 g/mol
Ponto de Fusão: 100…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411946
Número CAS: 850568-54-6