Print…
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10391-5G OR10391-100G OR10391-25G
APOSOR10391-5GEA 0 EUR
APOSOR10391-5G APOSOR10391-100G APOSOR10391-25G
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₅BO₄
Ponto de Fusão: 96…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01630855
Número CAS: 220210-56-0