Print…
2-Bromophenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-bromophenyl)borane, 2-Bromobenzeneboronic acid, (2-Bromophenyl)metaboric acid
OR10387-100G OR10387-25G
APOSOR10387-100GEA 155 EUR
APOSOR10387-100G APOSOR10387-25G
2-Bromophenylboronic acid 98%
2-Bromophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BBrO₂
Ponto de Fusão: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01114672
Número CAS: 244205-40-1