Print…
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1038-25G OR1038-100G OR1038-5G
APOSOR1038-25GEA 0 EUR
APOSOR1038-25G APOSOR1038-100G APOSOR1038-5G
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid 97+%
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrClO₂
Ponto de Fusão: 157…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002415
Número CAS: 21739-92-4