Print…
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-(bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[2-(Bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl bromide
OR10379-25G OR10379-5G
APOSOR10379-25GEA 288 EUR
APOSOR10379-25G APOSOR10379-5G
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₈BBrO₂
Peso Molecular: 297.00 g/mol
Ponto de Fusão: 78…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632210
Número CAS: 377780-72-8