Print…
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(2-(bromomethyl)phenyl)borane, (2-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Bromomethylphenylboronic acid
OR10377-1G OR10377-5G
APOSOR10377-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10377-1G APOSOR10377-5G
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid 95%
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BBrO₂
Peso Molecular: 214,85
Ponto de Fusão: 145…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01318941
Número CAS: 91983-14-1