Print…
2-Bromo-1-methylimidazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
OR10367-1G OR10367-5G
APOSOR10367-1GEA 60.9 EUR
APOSOR10367-1G APOSOR10367-5G
2-Bromo-1-methylimidazole 95%
2-Bromo-1-methylimidazole
Fórmula: C₄H₅BrN₂
Peso Molecular: 161 g/mol
Ponto de ebulição: 172 °C
Densidade: 1.649 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD02179525
Número CAS: 16681-59-7