Print…
2-Bromoimidazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR10366-10G OR10366-1G OR10366-5G
APOSOR10366-10GEA 145 EUR
APOSOR10366-10G APOSOR10366-1G APOSOR10366-5G
2-Bromoimidazole 98%
2-Bromoimidazole
Fórmula: C₃H₃BrN₂
Ponto de Fusão: 197…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02179526
Número CAS: 16681-56-4