Print…
6-Bromo-1-hexanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10365-5G OR10365-25G OR10365-100G
APOSOR10365-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10365-5G APOSOR10365-25G APOSOR10365-100G
6-Bromo-1-hexanol
6-Bromo-1-hexanol
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
Ponto de ebulição: 105…106 °C/5mmHg
Densidade: 1,384 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002983
Número CAS: 4286-55-9