Print…
7-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dihydro-7-nitrobenzo[b]furan-5-sulphonyl chloride
OR103649-500MG OR103649-1G
APOSOR103649-500MGEA 132 EUR
APOSOR103649-500MG APOSOR103649-1G
7-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
7-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Fórmula: C₈H₆ClNO₅S
Ponto de Fusão: 111…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03408011
Número CAS: 874781-18-7
UN: 3261
ADR: 8,III