Print…
2-Bromo-5-formylthiazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10364-5G OR10364-1G
APOSOR10364-5GEA 116 EUR
APOSOR10364-5G APOSOR10364-1G
2-Bromo-5-formylthiazole 98%
2-Bromo-5-formylthiazole
Fórmula: C₄H₂BrNOS
Ponto de Fusão: 92…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03788567
Número CAS: 464192-28-7