Print…
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR103636-10G OR103636-1G OR103636-5G
APOSOR103636-10GEA 455 EUR
APOSOR103636-10G APOSOR103636-1G APOSOR103636-5G
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₂S
Ponto de Fusão: 192…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464469
Número CAS: 40133-07-1