Print…
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR103635-1G OR103635-250MG
APOSOR103635-1GEA 406 EUR
APOSOR103635-1G APOSOR103635-250MG
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₁H₉N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407445
Número CAS: 216959-98-7