Print…
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Benzyloxybenzeneboronic acid, (4-(Benzyloxy)phenyl)boronic acid
OR10362-100G OR10362-25G OR10362-5G
APOSOR10362-100GEA 139 EUR
APOSOR10362-100G APOSOR10362-25G APOSOR10362-5G
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₃H₁₃BO₃
Ponto de Fusão: 198…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01075705
Número CAS: 146631-00-7