Print…
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1036-250MG OR1036-500MG
APOSOR1036-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR1036-250MG APOSOR1036-500MG
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Fórmula: C₆H₄N₂O₄
Ponto de Fusão: >210 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06742784
Número CAS: 59648-14-5