Print…
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-((Benzyloxy)carbonyl)phenyl)boronic acid, 4-Benzyloxycarbonylphenylboronic acid, 4-Carbobenzoxybenzeneboronic acid, 4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Carbobenzoxyphenylboronic acid, 4-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid
OR10359-1G OR10359-25G OR10359-5G
APOSOR10359-1GEA 37.7 EUR
APOSOR10359-1G APOSOR10359-25G APOSOR10359-5G
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₁₄H₁₃BO₄
Ponto de Fusão: 187…192 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02179442
Número CAS: 184000-11-1