Print…
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10347-1G OR10347-25G OR10347-5G
APOSOR10347-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10347-1G APOSOR10347-25G APOSOR10347-5G
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 98%
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₆BNO₄
Ponto de Fusão: 199…204 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093054
Número CAS: 380430-49-9