Print…
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
OR10343-1G OR10343-25G
APOSOR10343-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10343-1G APOSOR10343-25G
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride 97%
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₂ClNO
Ponto de Fusão: 230…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00100881
Número CAS: 33024-60-1