Print…
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10338-1G OR10338-25G OR10338-5G
APOSOR10338-1GEA 29 EUR
APOSOR10338-1G APOSOR10338-25G APOSOR10338-5G
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Fórmula: C₆H₉BClNO₂
Ponto de Fusão: 141…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03001333
Número CAS: 80460-73-7