Print…
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride, 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
OR10337-1G OR10337-5G OR10337-25G
APOSOR10337-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10337-1G APOSOR10337-5G APOSOR10337-25G
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Fórmula: C₆H₉BClNO₂
Peso Molecular: 173.41 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191748
Número CAS: 85006-23-1
EINECS: 285-052-4