Print…
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR10333-5G OR10333-25G OR10333-100G
APOSOR10333-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10333-5G APOSOR10333-25G APOSOR10333-100G
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran
Fórmula: C₆H₁₃NO
Ponto de ebulição: 75…76 °C/18mmHg
Densidade: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179435
Número CAS: 130290-79-8
UN: 2735
ADR: 8,III