Print…
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10331-1G OR10331-5G
APOSOR10331-1GEA 0 EUR
APOSOR10331-1G APOSOR10331-5G
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, hydrochloride
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₂₁BClNO₂
Ponto de Fusão: 169…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03410294
Número CAS: 380430-65-9