Print…
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10330-1G OR10330-250MG
APOSOR10330-1GEA 0 EUR
APOSOR10330-1G APOSOR10330-250MG
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₁BClNO₂
Ponto de Fusão: 240…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01632199
Número CAS: 75705-21-4