Print…
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR103267-1G OR103267-5G OR103267-25G
APOSOR103267-1GEA 58 EUR
APOSOR103267-1G APOSOR103267-5G APOSOR103267-25G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₇N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00973833
Número CAS: 4058-91-7