Print…
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-carbamoylphenyl)boronic acid, 3-Aminocarbonylphenylboronic acid, 3-carbamoylbenzeneboronic acid, 3-Carbamoylphenylboronic acid, 3-Carbamoylbenzeneboronic acid
OR10326-25G OR10326-5G OR10326-100G
APOSOR10326-25GEA 62.5 EUR
APOSOR10326-25G APOSOR10326-5G APOSOR10326-100G
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid 98%
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid
Fórmula: C₇H₈BNO₃
Ponto de Fusão: 232…238 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03411948
Número CAS: 351422-73-6