Print…
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10324-1G OR10324-5G
APOSOR10324-1GEA 66.7 EUR
APOSOR10324-1G APOSOR10324-5G
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 98%
2-Carbamoylbenzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₈BNO₃
Ponto de Fusão: 226…230 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02179454
Número CAS: 380430-54-6