Print…
4-Amino-2-chloropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-4-aminopyridine
OR10317-100G OR10317-500G
APOSOR10317-100GEA 60.9 EUR
APOSOR10317-100G APOSOR10317-500G
4-Amino-2-chloropyridine
4-Amino-2-chloropyridine
Fórmula: C₅H₅ClN₂
Ponto de Fusão: 90…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060089
Número CAS: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0