Print…
2-Acetylphenylboronic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10312-1G OR10312-5G OR10312-25G
APOSOR10312-1GEA 49.3 EUR
APOSOR10312-1G APOSOR10312-5G APOSOR10312-25G
2-Acetylphenylboronic acid 95+%
2-Acetylphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BO₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01321263
Número CAS: 308103-40-4