Print…
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [(1,3-Benzothiazol-2-yl)sulphanyl]acetic acid, 2-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)acetic acid
OR102929-1G OR102929-5G
APOSOR102929-1GEA 21.9 EUR
APOSOR102929-1G APOSOR102929-5G
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
Fórmula: C₉H₇NO₂S₂
Peso Molecular: 225.28 g/mol
Ponto de Fusão: 159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00227391
Número CAS: 6295-57-4
EINECS: 228-565-0