Print…
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR102841-25G OR102841-5G
APOSOR102841-25GEA 597 EUR
APOSOR102841-25G APOSOR102841-5G
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid 97%
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₅ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060512
Número CAS: 10242-10-1