Print…
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1027-1G OR1027-5G
APOSOR1027-1GEA 473 EUR
APOSOR1027-1G APOSOR1027-5G
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06801138
Número CAS: 49850-62-6