Print…
N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Methylamino)tetrahydro-2H-pyran
OR1026-1G OR1026-5G OR1026-10G
APOSOR1026-1GEA 40.6 EUR
APOSOR1026-1G APOSOR1026-5G APOSOR1026-10G
N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine 95%
N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine
Fórmula: C₆H₁₃NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06658492
Número CAS: 220641-87-2