Print…
7-Hidroxi-indol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10209-1G OR10209-5G
APOSOR10209-1GEA 116 EUR
APOSOR10209-1G APOSOR10209-5G
7-Hidroxi-indol 97%
7-Hidroxi-indol
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de Fusão: 84…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00152102
Número CAS: 2380-84-9