Print…
5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10207-25G OR10207-100G
APOSOR10207-25GEA 171 EUR
APOSOR10207-25G APOSOR10207-100G
5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
Fórmula: C₁₁H₁₂ClN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00126966
Número CAS: 25981-83-3