Print…
5-Chloroindole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-1H-indole
OR10199-25G OR10199-5G OR10199-10G
APOSOR10199-25GEA 78.3 EUR
APOSOR10199-25G APOSOR10199-5G APOSOR10199-10G
5-Chloroindole 97%
5-Chloroindole
Fórmula: C₈H₆ClN
Ponto de Fusão: 69…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005672
Número CAS: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9