Print…
4-Hidroxi-indol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hidroxi-1H-indol
OR10198-5G OR10198-1G OR10198-25G
APOSOR10198-5GEA 49.3 EUR
APOSOR10198-5G APOSOR10198-1G APOSOR10198-25G
4-Hidroxi-indol
4-Hidroxi-indol
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de ebulição: 150 °C/4mmHg
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005667
Número CAS: 2380-94-1