Print…
Indol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1H-Indole
OR10189-100G OR10189-25G OR10189-500G
APOSOR10189-100GEA 43.5 EUR
APOSOR10189-100G APOSOR10189-25G APOSOR10189-500G
Indol
Indole
Fórmula: C₈H₇N
Ponto de ebulição: 253…254 °C
Ponto de Fusão: 52…54 °C
Densidade: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 121 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005607
Número CAS: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III