Print…
Ethyl indole-2-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10188-25G OR10188-5G
APOSOR10188-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10188-25G APOSOR10188-5G
Ethyl indole-2-carboxylate 98%
Ethyl indole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 122…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005609
Número CAS: 3770-50-1
EINECS: 223-206-4