Print…
6-Nitroindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10187-1G OR10187-5G
APOSOR10187-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10187-1G APOSOR10187-5G
6-Nitroindole
6-Nitroindole
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 137…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00051497
Número CAS: 4769-96-4