Print…
5-Methoxyindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
OR10184-25G OR10184-5G OR10184-100G
APOSOR10184-25GEA 43.5 EUR
APOSOR10184-25G APOSOR10184-5G APOSOR10184-100G
5-Methoxyindole
5-Methoxyindole
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 176…178 °C/17mmHg
Ponto de Fusão: 52…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005674
Número CAS: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3