Print…
Indole-5-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10183-25G OR10183-100G
APOSOR10183-25GEA 95.7 EUR
APOSOR10183-25G APOSOR10183-100G
Indole-5-carboxylic acid 98%
Indole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇NO₂
Ponto de Fusão: 208…213 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005678
Número CAS: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6