Print…
5-Hidroxi-indol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Hidroxi-1H-indol
OR10182-100G OR10182-25G OR10182-5G
APOSOR10182-100GEA 435 EUR
APOSOR10182-100G APOSOR10182-25G APOSOR10182-5G
5-Hidroxi-indol 98%
5-Hidroxi-indol
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de Fusão: 106…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005677
Número CAS: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6