Print…
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR1018-1G OR1018-5G
APOSOR1018-1GEA 246 EUR
APOSOR1018-1G APOSOR1018-5G
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Fórmula: C₁₁H₈Cl₂N₂O
Ponto de Fusão: 111…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06800421
Número CAS: 849021-02-9