Print…
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10175-1G OR10175-5G
APOSOR10175-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10175-1G APOSOR10175-5G
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₉NO
Ponto de Fusão: 200…205 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012077
Número CAS: 5416-80-8
EINECS: 226-512-6