Print…
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10158-100G OR10158-25G
APOSOR10158-100GEA 0 EUR
APOSOR10158-100G APOSOR10158-25G
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde 98%
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₃BrOS
Ponto de ebulição: 114…115 °C/11mmHg
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005431
Número CAS: 18791-75-8