Print…
3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-Methylthiophene-2-carbaldehyde
OR10155-100G OR10155-25G
APOSOR10155-100GEA 98.6 EUR
APOSOR10155-100G APOSOR10155-25G
3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 90%
3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₆H₆OS
Ponto de ebulição: 215 °C
Densidade: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005430
Número CAS: 5834-16-2
EINECS: 227-418-8