Print…
5-Chloro-2-thenoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10153-25G OR10153-5G
APOSOR10153-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10153-25G APOSOR10153-5G
5-Chloro-2-thenoic acid
5-Chloro-2-thenoic acid
Fórmula: C₅H₃ClO₂S
Ponto de Fusão: 154…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041426
Número CAS: 24065-33-6