Print…
2-Chloro-3-methylthiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR10152-100G OR10152-25G OR10152-500G
APOSOR10152-100GEA 58 EUR
APOSOR10152-100G APOSOR10152-25G APOSOR10152-500G
2-Chloro-3-methylthiophene
2-Chloro-3-methylthiophene
Fórmula: C₅H₅ClS
Ponto de ebulição: 147…149 °C
Densidade: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00130083
Número CAS: 14345-97-2
UN: 1993
ADR: 3,III