Print…
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1015-100G OR1015-25G
APOSOR1015-100GEA 335 EUR
APOSOR1015-100G APOSOR1015-25G
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄Br₂N₂
Ponto de Fusão: 160…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00179571
Número CAS: 68385-95-5